1,3-Diiodopropane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Trimethylene diiodide
OR4510-100G OR4510-25G
APOSOR4510-100GEA 80.4 EUR
APOSOR4510-100G APOSOR4510-25G
1,3-Diiodopropane
1,3-Diiodopropane
Formule: C₃H₆I₂
Kookpunt: 111…113 °C/23mmHg
Smeltpunt: –20 °C
Dichtheid: 2,576 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00001097
CAS nummer: 627-31-6
EINECS: 210-993-4