1-Acetylazetidine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451028-5G OR451028-1G
APOSOR451028-5GEA 344 EUR
APOSOR451028-5G APOSOR451028-1G
1-Acetylazetidine-3-carboxylic acid
1-Acetylazetidine-3-carboxylic acid
Formule: C₆H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12406968
CAS nummer: 97628-91-6