4-Tetrahydrothiopyranone-1,1-dioxide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR451043-5G OR451043-25G
APOSOR451043-5GEA 132 EUR
APOSOR451043-5G APOSOR451043-25G
4-Tetrahydrothiopyranone-1,1-dioxide
4-Tetrahydrothiopyranone-1,1-dioxide
Formule: C₅H₈O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00460698
CAS nummer: 17396-35-9