Quinoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR45105-100G
OR45105-500G
OR45105-250G
OR45105-25G
APOSOR45105-100GEA
84
EUR
APOSOR45105-100G
APOSOR45105-500G
APOSOR45105-250G
APOSOR45105-25G
Quinoline 98%
Quinoline
Formule:
C₉H₇N MW: 129.16 g/mol Kookpunt: 236…238 °C Smeltpunt: –17…–13 °C Dichtheid: 1.093 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 101 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006736 CAS nummer: 91-22-5 EINECS: 202-051-6 UN: 2656 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,08160 |