Methanesulphonylacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR45106-1G OR45106-25G OR45106-5G
APOSOR45106-1GEA 29.2 EUR
APOSOR45106-1G APOSOR45106-25G APOSOR45106-5G
Methanesulphonylacetic acid
Methanesulphonylacetic acid
Formule: C₃H₆O₄S
Smeltpunt: 118…120 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051843
CAS nummer: 2516-97-4