2,6-Dichloro-3-cyanopyrazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,5-dichloropyrazine-2-carbonitrile
OR45109-10G OR45109-5G
APOSOR45109-10GEA 201 EUR
APOSOR45109-10G APOSOR45109-5G
2,6-Dichloro-3-cyanopyrazine
2,6-Dichloro-3-cyanopyrazine
Formule: C₅HCl₂N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13193460
CAS nummer: 313339-92-3