(R)-1-Boc-2-Isopropylpiperazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451095-1G OR451095-5G
APOSOR451095-1GEA 122 EUR
APOSOR451095-1G APOSOR451095-5G
(R)-1-Boc-2-Isopropylpiperazine
(R)-1-Boc-2-Isopropylpiperazine
Formule: C₁₂H₂₄N₂O₂
MW: 228.3312 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07772101
CAS nummer: 674792-04-2