2,4-Dibromoanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4511-100G OR4511-25G OR4511-500G
APOSOR4511-100GEA 64.6 EUR
APOSOR4511-100G APOSOR4511-25G APOSOR4511-500G
2,4-Dibromoanisole
2,4-Dibromoanisole
Formule: C₇H₆Br₂O
Kookpunt: 82…88 °C/0,3mmHg
Smeltpunt: 60…64 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000079
CAS nummer: 21702-84-1