N-tert-Butylhydroxylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR45111-1G OR45111-250MG
APOSOR45111-1GEA 0 EUR
APOSOR45111-1G APOSOR45111-250MG
N-tert-Butylhydroxylamine
N-tert-Butylhydroxylamine
Formule: C₄H₁₁NO
Smeltpunt: 59…65 °C
Dichtheid: 0,88 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06653532
CAS nummer: 16649-50-6