(3,3-Dimethoxycyclobutyl)methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR451123-1G OR451123-10MG OR451123-250MG OR451123-500MG OR451123-2.5G
APOSOR451123-1GEA 172 EUR
APOSOR451123-1G APOSOR451123-10MG APOSOR451123-250MG APOSOR451123-500MG APOSOR451123-2.5G
(3,3-Dimethoxycyclobutyl)methanol
(3,3-Dimethoxycyclobutyl)methanol
Formule: C₇H₁₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11110681
CAS nummer: 175021-11-1