2-Iodo-4-nitrophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR45113-1G OR45113-250MG
APOSOR45113-1GEA 96.4 EUR
APOSOR45113-1G APOSOR45113-250MG
2-Iodo-4-nitrophenol 97%
2-Iodo-4-nitrophenol
Formule: C₆H₄INO₃
Smeltpunt: 89…94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01165664
CAS nummer: 89487-91-2