(Bromomethyl)cyclobutane 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Cyclobutyl methyl bromide
OR451132-1G OR451132-5G OR451132-25G
APOSOR451132-1GEA 22 EUR
APOSOR451132-1G APOSOR451132-5G APOSOR451132-25G
(Bromomethyl)cyclobutane 98%
(Bromomethyl)cyclobutane
Formule: C₅H₉Br
MW: 149.03 g/mol
Kookpunt: 145…148 °C
Dichtheid: 1.339 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 27 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040960
CAS nummer: 17247-58-4
UN: 1993
ADR: 3 III