4-Spiroindenepiperidine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451149-1G OR451149-5G
APOSOR451149-1GEA 433 EUR
APOSOR451149-1G APOSOR451149-5G
4-Spiroindenepiperidine hydrochloride
4-Spiroindenepiperidine hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₆ClN
Smeltpunt: 291…294 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01632538
CAS nummer: 137730-67-7