4-Bromophenyl cyclobutyl ketone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR451175-5G OR451175-1G
APOSOR451175-5GEA 791 EUR
APOSOR451175-5G APOSOR451175-1G
4-Bromophenyl cyclobutyl ketone 98%
4-Bromophenyl cyclobutyl ketone
Formule: C₁₁H₁₁BrO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03841260
CAS nummer: 898790-60-8