2-Methylpyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Boc-2-methyl-2-pyrrolidinecarboxylic acid, 1-Boc-2-methyl-DL-proline
OR451178-1G OR451178-250MG OR451178-5G
APOSOR451178-1GEA 99.3 EUR
APOSOR451178-1G APOSOR451178-250MG APOSOR451178-5G
2-Methylpyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester
2-Methylpyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
Smeltpunt: 104…106 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095494
CAS nummer: 203869-80-1