(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451180-25G OR451180-5G
APOSOR451180-25GEA 0 EUR
APOSOR451180-25G APOSOR451180-5G
(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
Formule: C₅H₉NO₂
Kookpunt: 147…149 °C/0,06mmHg
Smeltpunt: 83…85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077791
CAS nummer: 66673-40-3