3-Amino-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451185-1G OR451185-250MG
APOSOR451185-1GEA 199 EUR
APOSOR451185-1G APOSOR451185-250MG
3-Amino-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylic acid 97%
3-Amino-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410530
CAS nummer: 145602-87-5