2,6-Dichloor-4-nitroanisool 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR4512-25G OR4512-5G OR4512-1G
APOSOR4512-25GEA 84.7 EUR
APOSOR4512-25G APOSOR4512-5G APOSOR4512-1G
2,6-Dichloor-4-nitroanisool 98%
2,6-Dichloor-4-nitroanisool
Formule: C₇H₅Cl₂NO₃
Smeltpunt: 97…100 °C
Vlampunt: 160 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061129
CAS nummer: 17742-69-7
EINECS: 403-350-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III