2-Bromo-4-iodoanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-4-iodo-1-methoxybenzene
OR45120-1G OR45120-5G
APOSOR45120-1GEA 30.8 EUR
APOSOR45120-1G APOSOR45120-5G
2-Bromo-4-iodoanisole
2-Bromo-4-iodoanisole
Formule: C₇H₆BrIO
Smeltpunt: 89…92 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03425935
CAS nummer: 182056-39-9