(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclopentylacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Boc-Cpg-OH·DCHA
OR451205-1G OR451205-5G
APOSOR451205-1GEA 97.9 EUR
APOSOR451205-1G APOSOR451205-5G
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclopentylacetic acid
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclopentylacetic acid
Formule: C₁₂H₂₁NO₄
MW: 243.3 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05663437
CAS nummer: 109183-72-4