3-Bromo-p-anisidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Bromo-4-methoxyaniline
OR45122-1G OR45122-5G
APOSOR45122-1GEA 22 EUR
APOSOR45122-1G APOSOR45122-5G
3-Bromo-p-anisidine 97%
3-Bromo-p-anisidine
Formule: C₇H₈BrNO
MW: 202.0485 g/mol
Smeltpunt: 62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04094339
CAS nummer: 19056-41-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III