3-Bromo-4-nitropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR45124-1G OR45124-25G OR45124-5G
APOSOR45124-1GEA 24.6 EUR
APOSOR45124-1G APOSOR45124-25G APOSOR45124-5G
3-Bromo-4-nitropyridine
3-Bromo-4-nitropyridine
Formule: C5H3BrN2O2
Smeltpunt: 66…67 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03085767
CAS nummer: 89364-04-5