O-Benzyl-DL-serine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR45125-100G OR45125-25G OR45125-5G
APOSOR45125-100GEA 0 EUR
APOSOR45125-100G APOSOR45125-25G APOSOR45125-5G
O-Benzyl-DL-serine 96%
O-Benzyl-DL-serine
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00021724
CAS nummer: 5445-44-3
UN: 1728
ADR: 8,II