N,N-Dimethylglycine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR45130-25G OR45130-5G OR45130-100G
APOSOR45130-25GEA 29.2 EUR
APOSOR45130-25G APOSOR45130-5G APOSOR45130-100G
N,N-Dimethylglycine 97%
N,N-Dimethylglycine
Formule: C₄H₉NO₂
Smeltpunt: 178…183 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004283
CAS nummer: 1118-68-9
EINECS: 214-267-8