4-(1-Hydroxyethyl)biphenyl 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451303-100G OR451303-25G OR451303-5G
APOSOR451303-100GEA 350 EUR
APOSOR451303-100G APOSOR451303-25G APOSOR451303-5G
4-(1-Hydroxyethyl)biphenyl 98%
4-(1-Hydroxyethyl)biphenyl
Formule: C₁₄H₁₄O
Smeltpunt: 95…97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016859
CAS nummer: 3562-73-0