1-Methyl-1,4-cyclohexadiene, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR451306-25G OR451306-5G OR451306-100G
APOSOR451306-25GEA 125 EUR
APOSOR451306-25G APOSOR451306-5G APOSOR451306-100G
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene, Technical Grade
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene
Formule: C₇H₁₀
Kookpunt: 114…115 °C
Dichtheid: 0,838 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 11 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001538
CAS nummer: 4313-57-9
UN: 3295
ADR: 3,II