3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451307-25G OR451307-5G
APOSOR451307-25GEA 117 EUR
APOSOR451307-25G APOSOR451307-5G
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline 98%
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline
Formule: C₉H₁₂BrN
Kookpunt: 172…173 °C
Dichtheid: 1,313 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015476
CAS nummer: 82842-52-2