3-Benzylidene-2,4-pentanedione 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451308-25G OR451308-5G
APOSOR451308-25GEA 182 EUR
APOSOR451308-25G APOSOR451308-5G
3-Benzylidene-2,4-pentanedione 97%
3-Benzylidene-2,4-pentanedione
Formule: C₁₂H₁₂O₂
Kookpunt: 185…188 °C
Dichtheid: 1,081 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014990
CAS nummer: 4335-90-4