(±)-4-Phenyl-2-butanol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451309-100G OR451309-25G OR451309-500G
APOSOR451309-100GEA 164 EUR
APOSOR451309-100G APOSOR451309-25G APOSOR451309-500G
(±)-4-Phenyl-2-butanol 98%
(±)-4-Phenyl-2-butanol
Formule: (C₆H₅)CH₂CH₂CH(OH)CH₃
MW: 150.22 g/mol
Kookpunt: 132 °C
Dichtheid: 0.97 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00044349
CAS nummer: 2344-70-9