(2-Methoxyphenoxy)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(2-Methoxyphenoxy)acetic acid
OR451310-100G OR451310-25G OR451310-5G
APOSOR451310-100GEA 267 EUR
APOSOR451310-100G APOSOR451310-25G APOSOR451310-5G
(2-Methoxyphenoxy)acetic acid 98%
(2-Methoxyphenoxy)acetic acid
Formule: (C₆H₄OCH₃)OCH₂COOH
Smeltpunt: 123…126 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014352
CAS nummer: 1878-85-9