Cinnamamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451314-100G OR451314-500G
APOSOR451314-100GEA 29.2 EUR
APOSOR451314-100G APOSOR451314-500G
Cinnamamide 97%
Cinnamamide
Formule: C₉H₉NO
Smeltpunt: 148…150 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008033
CAS nummer: 621-79-4