1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451315-100G OR451315-25G OR451315-5G
APOSOR451315-100GEA 360 EUR
APOSOR451315-100G APOSOR451315-25G APOSOR451315-5G
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride 97%
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride
Formule: C₇H₇ClN₂
Smeltpunt: 169…174 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00031933
CAS nummer: 17281-59-3