2,6-Dimethylthiophenol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451316-100G OR451316-25G OR451316-5G
APOSOR451316-100GEA 367 EUR
APOSOR451316-100G APOSOR451316-25G APOSOR451316-5G
2,6-Dimethylthiophenol 95+%
2,6-Dimethylthiophenol
Formule: C₈H₁₀S
Kookpunt: 122 °C
Dichtheid: 1,038 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010021
CAS nummer: 118-72-9
UN: 3334
ADR: 9,III