Furfuryl methyl sulphide 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451317-100G OR451317-25G
APOSOR451317-100GEA 62.9 EUR
APOSOR451317-100G APOSOR451317-25G
Furfuryl methyl sulphide 97+%
Furfuryl methyl sulphide
Formule: C₆H₈OS
Kookpunt: 64…65 °C
Dichtheid: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 63 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009604
CAS nummer: 1438-91-1
UN: 3334
ADR: 9,III