2,4-Dimethylbenzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2,4-Dimethylphenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)-m-xylene
OR451325-25G OR451325-5G
APOSOR451325-25GEA 109 EUR
APOSOR451325-25G APOSOR451325-5G
2,4-Dimethylbenzyl alcohol 97%
2,4-Dimethylbenzyl alcohol
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136.19 g/mol
Kookpunt: 120 °C
Smeltpunt: 25 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004624
CAS nummer: 16308-92-2