4-(Allyloxy)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451327-100G OR451327-25G OR451327-5G
APOSOR451327-100GEA 228 EUR
APOSOR451327-100G APOSOR451327-25G APOSOR451327-5G
4-(Allyloxy)benzaldehyde 97%
4-(Allyloxy)benzaldehyde
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162.19 g/mol
Kookpunt: 150…152 °C
Dichtheid: 1.058 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014133
CAS nummer: 40663-68-1