Benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR451328-10G
OR451328-50G
OR451328-100G
APOSOR451328-10GEA
48.3
EUR
APOSOR451328-10G
APOSOR451328-50G
APOSOR451328-100G
Benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal 95%
Benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal
Formule:
C₁₃H₂₀O₃ Kookpunt: 99…100 °C Dichtheid: 0,987 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 79 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051786 CAS nummer: 42783-78-8 |