o-Toluamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Methylbenzamide
OR451329-25G OR451329-100G
APOSOR451329-25GEA 23.4 EUR
APOSOR451329-25G APOSOR451329-100G
o-Toluamide 98%
o-Toluamide
Formule: C₈H₉NO
MW: 135.17
Kookpunt: 254
Smeltpunt: 141…142 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007982
CAS nummer: 527-85-5
Merck Index: 12,09666