2,2'-Dithienyl disulphide 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,2-Di(thiophen-2-yl)disulphane, Di(2-thienyl) Disulphide
OR451331-1G OR451331-25G OR451331-5G
APOSOR451331-1GEA 22 EUR
APOSOR451331-1G APOSOR451331-25G APOSOR451331-5G
2,2'-Dithienyl disulphide 95+%
2,2'-Dithienyl disulphide
Formule: C₈H₆S₄
MW: 230.38 g/mol
Kookpunt: 132 °C
Smeltpunt: 58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066333
CAS nummer: 6911-51-9