1,8-Naphthyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR45139-5G OR45139-10G OR45139-1G
APOSOR45139-5GEA 208 EUR
APOSOR45139-5G APOSOR45139-10G APOSOR45139-1G
1,8-Naphthyridine 98%
1,8-Naphthyridine
Formule: C₈H₆N₂
Smeltpunt: 98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059751
CAS nummer: 254-60-4