3,5-Dibromosalicylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4514-100G OR4514-25G OR4514-5G
APOSOR4514-100GEA 80.5 EUR
APOSOR4514-100G APOSOR4514-25G APOSOR4514-5G
3,5-Dibromosalicylic acid
3,5-Dibromosalicylic acid
Formule: C₇H₄Br₂O₃
Smeltpunt: 223…228 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002441
CAS nummer: 3147-55-5
EINECS: 221-570-9