1-(Chloromethyl)-4-nitro-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451411-1G OR451411-5G
APOSOR451411-1GEA 198 EUR
APOSOR451411-1G APOSOR451411-5G
1-(Chloromethyl)-4-nitro-1H-pyrazole
1-(Chloromethyl)-4-nitro-1H-pyrazole
Formule: C₄H₄ClN₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03423394
CAS nummer: 51355-88-5