1-Cyclopropyl-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451414-1G OR451414-5G
APOSOR451414-1GEA 58.4 EUR
APOSOR451414-1G APOSOR451414-5G
1-Cyclopropyl-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
1-Cyclopropyl-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
Formule: C₈H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11840950
CAS nummer: 21666-68-2