4-Amino-2-isopropyl-5-methylphenol hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451415-1G OR451415-5G
APOSOR451415-1GEA 22 EUR
APOSOR451415-1G APOSOR451415-5G
4-Amino-2-isopropyl-5-methylphenol hydrochloride
4-Amino-2-isopropyl-5-methylphenol hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₆ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00035504
CAS nummer: 6321-11-5