5-Bromoquinolin-8-ylamine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451420-1G OR451420-5G
APOSOR451420-1GEA 32.2 EUR
APOSOR451420-1G APOSOR451420-5G
5-Bromoquinolin-8-ylamine hydrochloride
5-Bromoquinolin-8-ylamine hydrochloride
Formule: C₉H₈BrClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00457010
CAS nummer: 297760-76-0