4-[(Methylamino)methyl]phenol hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR451421-1G OR451421-5G
APOSOR451421-1GEA 117 EUR
APOSOR451421-1G APOSOR451421-5G
4-[(Methylamino)methyl]phenol hydrochloride
4-[(Methylamino)methyl]phenol hydrochloride
Formule: C₈H₁₂ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11696453
CAS nummer: 63989-88-8
UN: 3261
ADR: 8,III