3-Methoxy-5-nitroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451426-1G OR451426-5G
APOSOR451426-1GEA 117 EUR
APOSOR451426-1G APOSOR451426-5G
3-Methoxy-5-nitroaniline
3-Methoxy-5-nitroaniline
Formule: C₇H₈N₂O₃
MW: 168.15 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01103799
CAS nummer: 586-10-7