1-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR451427-1G OR451427-5G
APOSOR451427-1GEA 48.3 EUR
APOSOR451427-1G APOSOR451427-5G
1-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
1-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formule: C₆H₈ClN₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04968629
CAS nummer: 51355-91-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III