Methyl-1-(chloromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR451428-1G OR451428-25G OR451428-5G
APOSOR451428-1GEA 263 EUR
APOSOR451428-1G APOSOR451428-25G APOSOR451428-5G
Methyl-1-(chloromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
Methyl-1-(chloromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formule: C₆H₇ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04969151
CAS nummer: 1001499-93-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III