3-Methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Methyl-1H-pyrazol-4-ylamine hydrochloride
OR451430-1G OR451430-25G OR451430-5G OR451430-10G
APOSOR451430-1GEA 205 EUR
APOSOR451430-1G APOSOR451430-25G APOSOR451430-5G APOSOR451430-10G
3-Methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
3-Methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Formule: C₄H₈ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16613948
CAS nummer: 113140-10-6